1-(5-(Piperidin-4-yl)indolin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321227-100MG
APOSOR321227-100MGEA
168
EUR
APOSOR321227-100MG
1-(5-(Piperidin-4-yl)indolin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
1-(5-(Piperidin-4-yl)indolin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29075586 CAS-Nummer: 2244086-75-5 |