(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321229-100MG
APOSOR321229-100MGEA
168
EUR
APOSOR321229-100MG
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈N₂·2ClH Molecular Weight: 263,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29075589 CAS-Nummer: 2244085-89-8 |