4-(3-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321231-100MG
APOSOR321231-100MGEA
346
EUR
APOSOR321231-100MG
4-(3-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆ClNO₂S·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30099236 CAS-Nummer: 1853217-71-6 |