2-Methoxy-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321232-100MG
APOSOR321232-100MGEA
168
EUR
APOSOR321232-100MG
2-Methoxy-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
2-Methoxy-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O·2ClH Molecular Weight: 265,179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29075593 CAS-Nummer: 171425-45-9 |