(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321234-100MG
APOSOR321234-100MGEA
168
EUR
APOSOR321234-100MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈N₂·2ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29075596 CAS-Nummer: 864069-19-2 |