[2-Bromo-5-(hydroxymethyl)-3-methylphenyl]methanol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32124-1G
APOSOR32124-1GEA
1570
EUR
APOSOR32124-1G
[2-Bromo-5-(hydroxymethyl)-3-methylphenyl]methanol, tech
[2-Bromo-5-(hydroxymethyl)-3-methylphenyl]methanol
Formel:
C₉H₁₁BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787812 CAS-Nummer: 860610-76-0 |