6-(Piperidin-4-yl)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbaldehyde hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321240-100MG
APOSOR321240-100MGEA
333
EUR
APOSOR321240-100MG
6-(Piperidin-4-yl)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbaldehyde hydrochloride 97%
6-(Piperidin-4-yl)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbaldehyde hydrochloride
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O·ClH Molecular Weight: 280,793 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29075603 CAS-Nummer: 1853217-54-5 |