4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321243-1G
OR321243-250MG
APOSOR321243-1GEA
219
EUR
APOSOR321243-1G
APOSOR321243-250MG
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅NO·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10565007 CAS-Nummer: 263139-27-1 |