N-Methyl-2-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321246-100MG
APOSOR321246-100MGEA 433 EUR
APOSOR321246-100MG
N-Methyl-2-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Molecular Weight: 254,756 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30099248
CAS-Nummer: 2244085-61-6