7-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-8-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32125-1G
APOSOR32125-1GEA
1570
EUR
APOSOR32125-1G
7-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-8-carbonitrile, tech
7-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₉ClN₄ Molecular Weight: 268,701 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787167 CAS-Nummer: 860610-84-0 |