N-Methyl-1-(2-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321254-100MG
APOSOR321254-100MGEA
333
EUR
APOSOR321254-100MG
N-Methyl-1-(2-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
N-Methyl-1-(2-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₀N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30099255 CAS-Nummer: 1853217-73-8 |