5-(Piperidin-4-yl)nicotinonitrile dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321255-100MG
APOSOR321255-100MGEA 433 EUR
APOSOR321255-100MG
5-(Piperidin-4-yl)nicotinonitrile dihydrochloride 97%
5-(Piperidin-4-yl)nicotinonitrile dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃N₃·2ClH
Molecular Weight: 260,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30099256
CAS-Nummer: 1137949-73-5