1-Methyl-5-(piperidin-4-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321256-100MG
APOSOR321256-100MGEA
333
EUR
APOSOR321256-100MG
1-Methyl-5-(piperidin-4-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-4-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O·ClH Molecular Weight: 228,718 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30099257 CAS-Nummer: 1137950-65-2 |