N-Methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321257-500MG
APOSOR321257-500MGEA
217
EUR
APOSOR321257-500MG
N-Methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride 97%
N-Methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH Molecular Weight: 254,756 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30099258 CAS-Nummer: 2064217-81-6 |