tert-Butyl 4-(3-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321259-100MG
APOSOR321259-100MGEA 132 EUR
APOSOR321259-100MG
tert-Butyl 4-(3-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(3-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₇NO₃
Molecular Weight: 305,412 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30099261
CAS-Nummer: 1853217-57-8