N-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321266-100MG
APOSOR321266-100MGEA
168
EUR
APOSOR321266-100MG
N-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride 97%
N-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30099270 CAS-Nummer: 1260646-01-2 |