Ethyl (S)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321267-100MG
APOSOR321267-100MGEA
168
EUR
APOSOR321267-100MG
Ethyl (S)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Ethyl (S)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30099275 CAS-Nummer: 1388117-52-9 |