(6-Oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR321272-250MG
APOSOR321272-250MGEA
208
EUR
APOSOR321272-250MG
(6-Oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)boronic acid 97%
(6-Oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
Formel:
C₅H₆BNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22123505 CAS-Nummer: 903899-13-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |