4-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321273-100MG
APOSOR321273-100MGEA
168
EUR
APOSOR321273-100MG
4-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride 97%
4-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O·ClH Molecular Weight: 240,729 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30099276 CAS-Nummer: 1337644-09-3 |