tert-Butyl 4-(6-chloropyridin-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321275-100MG
APOSOR321275-100MGEA
137
EUR
APOSOR321275-100MG
tert-Butyl 4-(6-chloropyridin-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(6-chloropyridin-3-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 294,777 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28978570 CAS-Nummer: 1169699-77-7 |