2-Methyl-4-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321279-100MG
APOSOR321279-100MGEA
137
EUR
APOSOR321279-100MG
2-Methyl-4-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
2-Methyl-4-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆N₂·2ClH Molecular Weight: 249,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30099280 CAS-Nummer: 2230600-82-3 |