3-Bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321280-500MG
APOSOR321280-500MGEA
580
EUR
APOSOR321280-500MG
3-Bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4-dimethoxybenzonitrile
Formel:
C₉H₈BrNO₂ Molecular Weight: 242,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29040229 CAS-Nummer: 1891994-61-8 |