(S)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321282-100MG
APOSOR321282-100MGEA 168 EUR
APOSOR321282-100MG
(S)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide 95%
(S)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide
Formel: C₉H₁₄N₂S·BrH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30828706
CAS-Nummer: 445280-79-5