1-[6-(2,3-Dihydro-1H-isoindol-2-yl)-2H-1,3-benzodioxol-5-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32129-1G
APOSOR32129-1GEA
1570
EUR
APOSOR32129-1G
1-[6-(2,3-Dihydro-1H-isoindol-2-yl)-2H-1,3-benzodioxol-5-yl]ethan-1-one, tech
1-[6-(2,3-Dihydro-1H-isoindol-2-yl)-2H-1,3-benzodioxol-5-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₇H₁₅NO₃ Molecular Weight: 281,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787373 CAS-Nummer: 860611-32-1 |