tert-Butyl (1-amino-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR321290-250MG
APOSOR321290-250MGEA 1140 EUR
APOSOR321290-250MG
tert-Butyl (1-amino-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (1-amino-2-oxoazetidin-3-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₅N₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24539163
CAS-Nummer: 1822581-31-6