Methyl 6-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321293-100MG
APOSOR321293-100MGEA
168
EUR
APOSOR321293-100MG
Methyl 6-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate 97%
Methyl 6-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₇ClN₂O₃ Molecular Weight: 226,616 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22562211 CAS-Nummer: 1388041-76-6 |