Ethyl 2-oxo-2-(1H-pyrazol-4-yl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321299-100MG
APOSOR321299-100MGEA
78.3
EUR
APOSOR321299-100MG
Ethyl 2-oxo-2-(1H-pyrazol-4-yl)acetate 97%
Ethyl 2-oxo-2-(1H-pyrazol-4-yl)acetate
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621373 CAS-Nummer: 869557-79-9 |