12-Bromlaurinsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3213-1G OR3213-25G OR3213-5G
APOSOR3213-1GEA 63.8 EUR
APOSOR3213-1G APOSOR3213-25G APOSOR3213-5G
12-Bromlaurinsäure 97%
12-Bromlaurinsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀COOH
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002738
CAS-Nummer: 73367-80-3
EINECS: 277-401-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR