N-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)furan-2-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32130-1G
APOSOR32130-1GEA
1570
EUR
APOSOR32130-1G
N-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)furan-2-carboxamide, tech
N-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)furan-2-carboxamide
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305443 CAS-Nummer: 92316-75-1 |