tert-Butyl (2-aminoethyl)(ethyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Amino-ethyl)-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
OR321309-1G
APOSOR321309-1GEA
105
EUR
APOSOR321309-1G
tert-Butyl (2-aminoethyl)(ethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-aminoethyl)(ethyl)carbamate
Formel:
C₉H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 188,267 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04114276 CAS-Nummer: 105628-63-5 |