5-((4-Methoxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)oxy)-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321312-250MG
APOSOR321312-250MGEA
250
EUR
APOSOR321312-250MG
5-((4-Methoxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)oxy)-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-((4-Methoxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)oxy)-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂S Molecular Weight: 236,29 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12911419 CAS-Nummer: 1245648-98-9 |