4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(aminomethyl)oxan-4-ol hydrochloride
OR321313-1G
APOSOR321313-1GEA
126
EUR
APOSOR321313-1G
4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 167,6339 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072019 CAS-Nummer: 666261-01-4 |