Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321318-500MG
APOSOR321318-500MGEA
230
EUR
APOSOR321318-500MG
Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 169,18 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03453130 CAS-Nummer: 23286-70-6 |