2,7,7-Trimethyl-5-oxo-4-phenyl-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32132-1G
APOSOR32132-1GEA
1570
EUR
APOSOR32132-1G
2,7,7-Trimethyl-5-oxo-4-phenyl-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile, tech
2,7,7-Trimethyl-5-oxo-4-phenyl-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₉H₂₀N₂O Molecular Weight: 292,375 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00524746 CAS-Nummer: 19732-57-1 |