4-(2,3-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321334-100MG
APOSOR321334-100MGEA
546
EUR
APOSOR321334-100MG
4-(2,3-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,3-Dichlorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₃Cl₂N·ClH Molecular Weight: 266.595 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD25958287 CAS-Nummer: 1354030-49-1 |