2-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]benzonitrile
OR32134-1G
APOSOR32134-1GEA
671
EUR
APOSOR32134-1G
2-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile 95%
2-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₁NO₂ Molecular Weight: 225,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844844 CAS-Nummer: 59167-65-6 |