4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321346-250MG
OR321346-1G
APOSOR321346-250MGEA
502
EUR
APOSOR321346-250MG
APOSOR321346-1G
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₄Br₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26129618 CAS-Nummer: 120715-53-9 |