4-(Boc-amino)-2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (2-chloro-3-formylpyridin-4-yl)carbamate
OR321359-1G
APOSOR321359-1GEA
212
EUR
APOSOR321359-1G
4-(Boc-amino)-2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
4-(Boc-amino)-2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 256,69 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16659013 CAS-Nummer: 893423-62-6 |