(3Z)-3-[(2-Aminophenyl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32136-1G
APOSOR32136-1GEA
1570
EUR
APOSOR32136-1G
(3Z)-3-[(2-Aminophenyl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3Z)-3-[(2-Aminophenyl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O Molecular Weight: 236,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124213 CAS-Nummer: 17990-71-5 |