7-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321360-1G
APOSOR321360-1GEA
84.1
EUR
APOSOR321360-1G
7-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 97%
7-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,22 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11048439 CAS-Nummer: 105807-83-8 |