Methyl 4-ethyl-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR321366-250MG
APOSOR321366-250MGEA
212
EUR
APOSOR321366-250MG
Methyl 4-ethyl-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 97%
Methyl 4-ethyl-2-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12756158 CAS-Nummer: 1245644-44-3 |