2-[(2,3,4,9-Tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)amino]ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32137-1G
APOSOR32137-1GEA
1570
EUR
APOSOR32137-1G
2-[(2,3,4,9-Tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)amino]ethan-1-ol, tech
2-[(2,3,4,9-Tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)amino]ethan-1-ol
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O Molecular Weight: 230,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124240 CAS-Nummer: 174152-39-7 |