4-Azaindole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid
OR321374-1G
APOSOR321374-1GEA
85.7
EUR
APOSOR321374-1G
4-Azaindole-3-carboxylic acid 97%
4-Azaindole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,1454 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11559014 CAS-Nummer: 860496-20-4 |