Ethyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
OR321375-1G
APOSOR321375-1GEA
190
EUR
APOSOR321375-1G
Ethyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878684 CAS-Nummer: 800401-64-3 |