Ethyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32138-1G
APOSOR32138-1GEA
1570
EUR
APOSOR32138-1G
Ethyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate, tech
Ethyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₈ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124241 CAS-Nummer: 860612-52-8 |