(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321380-1G
OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA
0
EUR
APOSOR321380-1G
APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇N·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30728432 CAS-Nummer: 2055172-15-9 |