2-[4-(4-tert-Butylphenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32139-1G
APOSOR32139-1GEA
1570
EUR
APOSOR32139-1G
2-[4-(4-tert-Butylphenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4-(4-tert-Butylphenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formel:
C₁₅H₁₈N₄O Molecular Weight: 270,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848504 CAS-Nummer: 860612-55-1 |