2-Cyan-4,6-dichloranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3214-1G
APOSOR3214-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3214-1G
2-Cyan-4,6-dichloranilin 98%
2-Cyan-4,6-dichloranilin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187,03 g/mol
Schmelzpunkt: 123…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00158947
CAS-Nummer: 36764-94-0