3-(2,3-Dihydro-1H-isoindol-2-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32140-1G
APOSOR32140-1GEA
1570
EUR
APOSOR32140-1G
3-(2,3-Dihydro-1H-isoindol-2-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol, tech
3-(2,3-Dihydro-1H-isoindol-2-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol
Formel:
C₁₈H₂₁NO₂ Molecular Weight: 283,365 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124253 CAS-Nummer: 860644-63-9 |