N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR321412-1G
OR321412-250MG
APOSOR321412-1GEA
0
EUR
APOSOR321412-1G
APOSOR321412-250MG
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O·2ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29056884 CAS-Nummer: 1221279-03-3 |